Läs mer
2-(2-aminoetyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044277
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11397515
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05627.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(2-Aminoetyl)pyridin används som aktiva farmaceutiska ingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(2-Aminoetyl)pyridin används som aktiva farmaceutiska ingredienser
.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis), och vanligaste polära lösningsmedlet. Olösligt i opolära lösningsmedel och oljor.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid 4 °C. Förvara i mörker. Inkompatibel med luft, oxidationsmedel, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2706-56-1
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00006367
InChI-nyckel XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
LEDER NCCC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Aminoethyl)pyridine
Densitet 1.02
Kokpunkt 208°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 111208
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),and most common polar solvent. Insoluble in non-polar solvents,and oils.
IUPAC-namn 2-pyridin-2-yletanamin
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.