Läs mer
2,2-Bitiofen-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10531682
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10531682
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC14601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2060-55-1
Molekylformel C9H6O2S2
Molekylvikt (g/mol) 210.265
InChI-nyckel PTNWHEHDBNNKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2,2-bithiophene-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-carboxylicacid, 2,2' bithiophenyl-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-ca, 5-carboxy-2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl-5'-carboxylic, 5-2-thienyl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 150965
IUPAC-namn 5-tiofen-2-yltiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.28
Procent renhet 97%