Läs mer
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane, 98%
Produktkod. 10085403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10085403
Brand: Thermo Scientific Acros 393240250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34824-58-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34824-58-3
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00155124
InChI-nyckel IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
PubChem CID 553534
IUPAC-namn 2-(2-bromfenyl)-1,3-dioxolan
LEDER BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromophenyl)-1, 3-dioxolane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.