Läs mer
2-(2-Bromophenyl)ethylamine, 97%
Produktkod. p-7040854
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 15407238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60739.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 65185-58-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
2-(2-Bromfenyl)etylamin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(2-Bromfenyl)etylamin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65185-58-2
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD01529874
InChI-nyckel ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine
PubChem CID 2734091
IUPAC-namn 2-(2-bromfenyl)etanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
Densitet 1.396
Kokpunkt 253°C
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.