Läs mer
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11424784
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11424784
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13745.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2144-08-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 159°C to 163°C
Molekylformel C8H9BO2
MDL-nummer MFCD00239441
Kvantitet 5 g
Beilstein 2328658
Känslighet Air Sensitive
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
InChI-nyckel QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
IUPAC-namn (4-etenylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 147.97
PubChem CID 2734393
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.