Läs mer
2-{4-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl}-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235364
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10235364
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC59539DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 627899-90-5
Molekylformel C17H28BNO3
Molekylvikt (g/mol) 305.23
MDL-nummer MFCD09702395
InChI-nyckel ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
PubChem CID 24229609
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenoxi]propan-1-amin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 305.22
Procent renhet 95%