Läs mer
2-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]-1,2-oxazinan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307304
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10307304
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45539DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859833-22-0
Molekylformel C18H28BNO2
Molekylvikt (g/mol) 301.24
MDL-nummer MFCD08271932
InChI-nyckel HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525779
IUPAC-namn 1-{[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl}piperidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.24
Procent renhet 97%