Läs mer
2,4,5-trifluoro-3-metoxibensoylklorid, Thermo Scientific™
Product Code. p-4391503
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
10g
25g
Product Code. 10756633
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge SB02064EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 112811-66-2
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
InChI-nyckel JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 2775281
IUPAC-namn 2,4,5-trifluoro-3-metoxibensoylklorid
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 224.56
Procent renhet 97%