Läs mer
2,4,5-trifluorbensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377459
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11377459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27858.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 247564-72-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247564-72-3
Molekylformel C6H4BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 175.90
MDL-nummer MFCD01863165
InChI-nyckel KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC-namn (2,4,5-trifluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 99°C to 101°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.