Läs mer
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386909
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11386909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26802.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 237069-82-8
Molekylformel C10H6F6O
Molekylvikt (g/mol) 256.147
MDL-nummer MFCD00042495
InChI-nyckel MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2736093
IUPAC-namn 1-[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.15
Procent renhet 97%