Läs mer
2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 864068-85-9 |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Molekylformel | C16H11NOS |
| MDL-nummer | MFCD08060521 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl |
| InChI-nyckel | QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |