Läs mer
2-(5-brom-2-tienyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232492
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10232492
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC02210DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 123784-07-6
Molekylformel C9H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 240.12
MDL-nummer MFCD00120466
InChI-nyckel AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
PubChem CID 736483
IUPAC-namn 2-(5-bromtiofen-2-yl)pyridin
LEDER BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.12
Procent renhet 95%