Läs mer
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97%
Produktkod. 15497457
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15497457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35053.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-metoxifenol används som en icke-tumörframkallande förening i motsats till DBHQ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-Di-tert-butyl-4-metoxifenol används som en icke-tumörframkallande förening i motsats till DBHQ.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1991-52-2
Molekylformel C15H24O2
Molekylvikt (g/mol) 236.355
MDL-nummer MFCD00274238
InChI-nyckel FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
IUPAC-namn 2,5-ditert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Smältpunkt 99°C to 102°C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 25 g
Formel vikt 236.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.