Läs mer
2,5-dihydroxi-1,4-bensokinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081457
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
Produktkod. 11464070
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11442.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
2,5-dihydroxi-1,4-bensokinon-dianjon, och kvadrater som överbryggande ligander i syntesen och magnetiska egenskaper hos binukleära järn(III)-komplex med oxalat. En dinukleär 2,5-dihydroxi-1,4-bensokinon fungerar som en överbryggande ligand Ruthenium(II)-komplex med dianjonen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-dihydroxi-1,4-bensokinon dianion och squarate som överbryggande ligander i syntesen och magnetiska egenskaper hos binukleära järn(III)-komplex med oxalat. En dinukleär 2,5-dihydroxi-1,4-bensokinon fungerar som en överbryggande ligand Ruthenium(II)-komplex med dianjonen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-94-1
Molekylformel C6H4O4
Molekylvikt (g/mol) 140.09
MDL-nummer MFCD00001598
InChI-nyckel QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC-namn 2,5-dihydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Smältpunkt ∼220°C (sublimation)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1939229
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 140.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.