Läs mer
2,6-diklor-4-(klormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10141172
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10141172
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00840DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 101990-72-1
Molekylformel C6H4Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 196.455
InChI-nyckel UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(klormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.46
Procent renhet 95%