Läs mer
2,6-Dichlorobenzonitrile, 98%
Produktkod. p-7022285
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 11464060
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14986.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-diklorbensonitril i vilken Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-diklorbensonitril där Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Löslighet Lösligt i vatten (0,018g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1194-65-6
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00001781
InChI-nyckel YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC-namn 2,6-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 143°C to 147°C
Kokpunkt 270°C
Odör Aromatic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.