Läs mer
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium för kortvarig celllagring
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- För korttidsförvaring, lägg till kall (2 till 8 Â °C) 2-8 CELLsium vid en rekommenderad cellkoncentration på 1 x 10 6 mL till 8 x 10 6 mL
- 2-8 CELLsium kan avlägsnas efter centrifugering, cellkoncentrationen justeras och överföras till en lämplig odlingskolv med tillväxtmedium
- Det kommer att hålla cellerna friska medan de befinner sig i en tillfällig åldrande fas, till skillnad från vanliga tillväxtmedier, som inte kan
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Kortvarig celllagring |
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 2 till 8 °C |