Läs mer
2-amino-3-metoxibensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11642179 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11642179
Brand: Thermo Scientific Acros 437720050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3177-80-8
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.17
InChI-nyckel SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
IUPAC-namn 2-amino-3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168°C to 170.7°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.