Läs mer
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 97%
Produktkod. 11996121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11996121
Brand: Thermo Scientific Acros 445310010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 863753-30-4
Molekylformel C6H9BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 173.40
MDL-nummer MFCD02258096
InChI-nyckel WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427090
LEDER Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2-aminofenyl)borsyrahydroklorid
Formel vikt 173.41
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.