Läs mer
2-Benzylaminopyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7026443
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11460587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22441.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6935-27-9
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.242
MDL-nummer MFCD00006251
InChI-nyckel WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
IUPAC-namn N-benzylpyridin-2-amine
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylaminopyridine
Smältpunkt 93°C to 97°C
Kokpunkt 182°C (12 mmHg)
Flampunkt 153°C (307°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 134309
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%