Läs mer
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7024970
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11469726
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20250.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175203-60-8
Molekylformel C9H6BrClS
Molekylvikt (g/mol) 261.561
MDL-nummer MFCD00126363
InChI-nyckel RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC-namn 2-bromo-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene
LEDER CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Smältpunkt 104°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.57
Procent renhet 97%