Läs mer
2-Bromophenol, 98%
Produktkod. 11408076
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11408076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14112.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromfenol används som en desinfektionsbiprodukt som finns i klorerat poolvatten. Används vid framställning av anti-bensofurobensofurandiimider. Det användes också för att studera fotonedbrytningen av 2-bromfenol med hjälp av UV-Vis-spektroskopi och HPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromfenol används som en desinfektionsbiprodukt som finns i klorerat poolvatten. Används vid framställning av anti-bensofurobensofurandiimider. Det användes också för att studera fotonedbrytningen av 2-bromfenol med hjälp av UV-Vis-spektroskopi och HPLC.
Löslighet
Löslig i kloroform och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-56-7
Molekylformel C6H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 173.009
MDL-nummer MFCD00002146
InChI-nyckel VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC-namn 2-bromfenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromophenol
Smältpunkt 5°C
Densitet 1.636
Kokpunkt 194°C to 195°C
Flampunkt 92°C (192°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1905115
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1428
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.