Läs mer
2-bromopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229114 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10070700
Brand: Thermo Scientific Acros 107322500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-26-3
Molekylformel C3H7Br
Molekylvikt (g/mol) 122.99
InChI-nyckel NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC-namn 2-brompropan
LEDER CC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -89.0°C
Färg Brun till färglös
Densitet 1.3100g/mL, 1.31
Kokpunkt 59.0°C
Flampunkt 1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHBr
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Formel vikt 122.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.