Läs mer
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586662
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10758055
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62902DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 148637-74-5
Molekylformel C4HCl2NOS
Molekylvikt (g/mol) 182.018
MDL-nummer MFCD09879938
InChI-nyckel GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
PubChem CID 24229701
IUPAC-namn 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
LEDER C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.03
Procent renhet 97%