Läs mer
2-Chloro-N-methylaniline, 97%
Beskrivning
2-klor-N-metylanilin används för att producera 1-metyl-2-tioacetylpyrrol i närvaro av reagens Lawessons reagens och lösningsmedel tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-klor-N-metylanilin används för att producera 1-metyl-2-tioacetylpyrrol i närvaro av reagens Lawessons ′reagens och lösningsmedel tetrahydrofuran.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda
.Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-methylaniline |
| Densitet | 1.15 |
| Kokpunkt | 218°C |
| Flampunkt | 92°C (197°F) |
| Brytningsindex | 1.58 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2802444 |
| Löslighetsinformation | Not miscible or difficult to mix. |
| Formel vikt | 141.6 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.