Läs mer
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane, 97%
Produktkod. 11312216
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11312216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03543.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 919-31-3 | C9H19NO3Si | 217.34 g/mol
(2-Cyanoetyl)trietoxisilan är ett etoxylerat silikat som har använts som beläggning för aluminium och kvarts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2-Cyanoetyl)trietoxisilan är ett etoxylerat silikat som har använts som beläggning för aluminium och kvarts.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 919-31-3
Molekylformel C9H19NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 217.34
MDL-nummer MFCD00019851
InChI-nyckel GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
PubChem CID 13522
IUPAC-namn 3-trietoxisilylpropannitril
LEDER CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 224°C to 225°C
Kemiskt namn eller material (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Kvantitet 100 g
Beilstein 1776392
Flampunkt 100°C (212°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 217.34
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.413
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.98
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.