Läs mer
2-cyklohepten-1-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077175 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15463534
Brand: Thermo Scientific Acros 171070010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-66-0 | C7H10O | 110.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-66-0
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.16
InChI-nyckel WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
IUPAC-namn cyklohept-2-en-1-on
LEDER C1CCC(=O)C=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohepten-1-one
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 189.0°C
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 89% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C7H10(=O)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 1 g
Formel vikt 110.16
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.