Läs mer
2-etoxietanol, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Produktkod. p-7111752 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 15621200
Brand: Honeywell Research Chemicals 128082500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
LEDER CCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Namnnotering Reagent Grade, 99%
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -90°C (literature)
Densitet 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 40°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel FeCl3
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC-namn 2-ethoxyethan-1-ol
Formel vikt 90.12
Procent renhet >98.5%
Kvalitet Reagent