Läs mer
2-etylfenylhydrazinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023373
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11462878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16853.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-06-2
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.20
MDL-nummer MFCD00071599
InChI-nyckel JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2733209
LEDER CCC1=CC=CC=C1NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼178°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3697547
IUPAC-namn (2-etylfenyl)hydrazin;hydroklorid
Formel vikt 172.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.