Läs mer
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%
Produktkod. p-7047437
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11384096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19233.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobensaldehyd, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Fluoro-5-nitrobensaldehyd, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27996-87-8
Molekylformel C7H4FNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.111
MDL-nummer MFCD00042298
InChI-nyckel VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC-namn 2-fluor-5-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 57°C to 59°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1950329
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 169.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.