Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-fluor-Ac-C Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-fluor-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N4 -acetyl-2'-fluorocytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 41 H 49 N 5 FO 8
•P Bas: C
•Basskydd: Ac
•Formelvikt: 789,8 g/mol
• CAS-nummer: 159414-99-0
•HPLC-renhet:> 98 %
•31P NMR-renhet:≥ 98 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MerMade synthesizers |
| Produkttyp | 2i-fluor-Ac-C CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | 2-i-fluormodifierad, snabb avskyddning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 98% |
| Kvantitet | 0,5 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | TheraPure™ |
| Visa mer |