Läs mer
2-formylbensensulfonsyranatriumsalt, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10043863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10043863
Brand: Thermo Scientific Acros 219320025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-72-6
Molekylformel C7H5NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.16
MDL-nummer MFCD00007478
InChI-nyckel ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
PubChem CID 3794540
IUPAC-namn natrium;2-formylbensensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Namnnotering tech., 90%
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HCOC6H4SO3Na
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 11, 324
Formel vikt 208.17
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.