Läs mer
(2-jodetyl)bensen, 97 %, stabiliserad med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10402461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Produktkod. 10402461
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17376-04-4
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00039408
InChI-nyckel KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
IUPAC-namn 2-jodetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Iodoethyl)benzene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-röd
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kokpunkt 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2I
Brytningsindex 1.6000 to 1.6020
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 232.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.