Läs mer
2-Mercaptobenzyl alcohol, tech. 90%
Produktkod. 11342477
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11342477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11536.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4521-31-7 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4521-31-7
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00014448
InChI-nyckel FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
PubChem CID 138278
IUPAC-namn (2-sulfanylfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptobenzyl alcohol
Smältpunkt 31°C to 32°C
Densitet 1.21
Kokpunkt 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Like Rotten Eggs
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 25 g
Beilstein 2206253
Formel vikt 140.21
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.