Läs mer
2-Methoxyethanol, 99.5+%, for analysis
Produktkod. 10418273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10418273
Brand: Thermo Scientific Acros 149360025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.09
MDL-nummer MFCD00002867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Alkalinitet 0.0005 meq/g max.
Aciditet 0.001 meq/g max.
Smältpunkt -85.0°C
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 124.0°C
Flampunkt 38°C
Analysprocentintervall 99.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 467
Merck Index 15, 6063
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 1.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 76.09
Procent renhet 99.5+%
Kvalitet Analys
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.