Läs mer
2-metoxifenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-metoxifenol fungerar som ett slemlösande medel. Det används som en antioxidant såväl som ett anti-hudmedel för färger. Det fungerar som en föregångare till smakämnen som eugenol och vanillin. Vidare används det som en mellanprodukt i den kemiska syntesen av aktiva läkemedel, smakämnen och parfymprodukter. Utöver detta används det också som en indikator i kemiska reaktioner som producerar syre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-Methoxyphenol fungerar som ett slemlösande medel. Det används som en antioxidant såväl som ett anti-hudmedel för färger. Det fungerar som en föregångare till smakämnen som eugenol och vanillin. Vidare används det som en mellanprodukt i den kemiska syntesen av aktiva läkemedel, smakämnen och parfymprodukter. Utöver detta används det också som en indikator i kemiska reaktioner som producerar syre.
Löslighet
Blandbar med koltetraklorid, alkohol, kloroform, eter, oljor, isättika och natriumhydroxidlösning. Något blandbar med vatten och petroleumeter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenol |
| Smältpunkt | 28°C to 31°C |
| Densitet | 1.129 g/mL |
| Kokpunkt | 204°C to 206°C |
| Flampunkt | 82°C (179°F) |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Brytningsindex | 1.543 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 508112 |
| Känslighet | Air and light sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Methoxyphenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Methoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.