Läs mer
2-Methyl-1-tetralone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395265
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11395265
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31865.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metylering av 1-tetralon följt av efterföljande dehydrering av 2-metyl-1-tetralon i närvaro av Pd/C-katalysator har också rapporterats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metylering av 1-tetralon följt av efterföljande
dehydrering av 2-metyl-1-tetralon i närvaro av Pd/C-katalysator har också rapporterats.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1590-08-5
Molekylformel C11H12O
Molekylvikt (g/mol) 160.216
MDL-nummer MFCD00001690
InChI-nyckel GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
PubChem CID 102650
IUPAC-namn 2-metyl-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-tetralone
Densitet 1.058
Kokpunkt 129°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 160.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1-tetralone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylnaphthalen-1-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.