Läs mer
2-Methyl-2-oxazoline, 99%
Produktkod. 11460468
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11460468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24612.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
2-metyl-2-oxazolin används vid katjonisk polymerisation av en serie linjära 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrovågsbestrålning. Den genomgår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin för att bilda poly(2-oxazolin)-segmentsampolymer. Den genomgår katjonisk ringöppnande polymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin för att ge sampoly(2-oxazolin)er. Den reagerar med N'-fenyl-bensohydrazonoylklorid för att erhålla 4-(2-hydroxietyl)-5-metyl-1,3-difenyl-1,2,4-triazol-4-iumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyl-2-oxazoline används vid katjonisk polymerisation av en serie linjära 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrovågsbestrålning. Den genomgår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin för att bilda poly(2-oxazolin)-segmentsampolymer. Den genomgår katjonisk ringöppnande polymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin för att ge sampoly(2-oxazolin)er. Den reagerar med N′ -fenyl-bensohydrazonoylklorid för att erhålla 4-(2-hydroxietyl)-5-metyl-1,3-difenyl-1,2,4-triazol-4-iumklorid.
Löslighet Lösligt i vatten (7051 mg
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-64-5
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.11
MDL-nummer MFCD00005298
InChI-nyckel GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC-namn 2-metyl-4,5-dihydro-l,3-oxazol
LEDER CC1=NCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-oxazoline
Densitet 1.01
Kokpunkt 109°C to 111°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 104227
Löslighetsinformation Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Methyl-2-oxazoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.