Läs mer
2-metyl-N-(3-oxetanyliden)propan-2-sulfinamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15493686
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
Produktkod. 15493686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57776.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,00E+06 mg/L).
Anmärkningar
Förvaras på en sval, ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1158098-73-7
Molekylformel C7H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 175.246
MDL-nummer MFCD14702522
InChI-nyckel VKUZMNXQGKBLHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene-2-propanesulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene propane-2-sulfinamide, 3-tert-butylsulfinylmethylene oxetane, n-tert-butylsulfinyl oxetane-3-imine, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene-propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene ;propane-2-sulfinamide, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide, 2-methylpropane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide
PubChem CID 46839995
IUPAC-namn 2-metyl-N-(oxetan-3-yliden)propan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(=O)N=C1COC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulfinamide
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in water. (1.00E+06mg/L).
Formel vikt 175.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.