Läs mer
2-Methylnicotinic acid, 98+%
Produktkod. 10061594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10061594
Brand: Thermo Scientific Acros 397320010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3222-56-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3222-56-8
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00013449
InChI-nyckel HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
PubChem CID 643373
IUPAC-namn 2-metylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylnicotinic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225.0°C to 228.0°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylnicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.