Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ ,≥ 99,5 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 15698310 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Paket med 4
Produktkod. 15698310
Brand: Honeywell Research Chemicals 1558104L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet, innehåller 150-400 ppm BHT som stabilisator,≥ 99,5 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00005367
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt <-20°C
Färg Färglös
Densitet 0.86g/mL at 25°C
Kokpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 4 L
Flampunkt −10°C (14°F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.406(lit.)
UN-nummer UN2536
Beilstein 102448
Formel vikt 86.13g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ReagentPlus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.