Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. p-7180938 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 17927182
Brand: Thermo Scientific™ 27102102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-MOE-T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden tymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden tymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxi-etyl (MOE) modifikationer nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-O-metoxietyl-tymidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 43 H 55 N 5 O 10 P
Bas: T
Formelvikt: 819,0 g/mol
CAS-nummer: 163878-63-5
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR-renhet:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-T CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Tymidin (T)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver