Läs mer
2-oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11441918
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11441918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14543.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
2-Oxazolidinon används som antimikrobiella medel, i organismer fungerar det som en proteinsynteshämmare, inriktad på ett tidigt steg som involverar bindning av N-formylmetionyl-tRNA till ribosomen. De används för kiral syntes. Det har använts som en etanolaminekvivalent, beter sig också som en aziridinekvivalent som vid omvandlingen av tiofenoler eller aminer till deras aminoetylderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Oxazolidinon används som antimikrobiella medel, i organismer fungerar det som en proteinsynteshämmare, inriktad på ett tidigt steg som involverar bindning av N-formylmetionyl-tRNA till ribosomen. De används för kiral syntes. Det har använts som en etanolaminekvivalent, beter sig också som en aziridinekvivalent som vid omvandlingen av tiofenoler eller aminer till deras aminoetylderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-25-6
Molekylformel C3H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 87.08
MDL-nummer MFCD00005268
InChI-nyckel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-namn 1,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1NCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxazolidinone
Smältpunkt 84°C to 89°C
Kokpunkt 220°C (48 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 106251
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 87.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.