Läs mer
2-Phenoxyethanol, 99%
Produktkod. 11944731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
5 L
Produktkod. 11944731
Brand: Thermo Scientific Acros 130240250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2-Phenoxyethanol, 99%, C8H10O2, CAS Number-122-99-6, ethylene glycol monophenyl ether, ethanol, 2-phenoxy, 1-hydroxy-2-phenoxyethane, phenoxyethanol, phenoxyethyl alcohol, phenoxethol, phenoxytol, phenoxetol, phenyl cellosolve, ethylene glycol phenyl ether, 25L, 98.5% min. (GC), 06,146, 237.0 deg.C | CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-99-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00002857
InChI-nyckel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11.0°C to 13.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 237.0°C
Flampunkt 130°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Linjär formel C6H5OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.5360 to 1.5400
Kvantitet 25 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Löslighetsinformation Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viskositet 29 mPa.s (20°C)
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.