Läs mer
2-fenoxietylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2698724
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10171032
Brand: Thermo Scientific Maybridge RF03254DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1758-46-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
InChI-nyckel IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC-namn 2-fenoxietanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethylamine
CAS Min % 95.0
Densitet 1.0480g/mL
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5O(CH2)2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%