Läs mer
2-Phenylethylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from air. Incompatible with oxidizing agents, acid chlorides. Protect from humidity and water. Do not together with acids.
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from air. Incompatible with oxidizing agents, acid chlorides. Protect from humidity and water. Do not together with acids.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylethylzinc bromide |
| Namnnotering | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 308796-14-7 |
| Densitet | 0.965 |
| Flampunkt | −17°C (1°F) |
| Molekylformel | C8H9BrZn |
| Linjär formel | C6H5CH2CH2ZnBr |
| MDL-nummer | MFCD01311437 |
| Kvantitet | 50 mL |
| UN-nummer | UN3399 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Phenylethylzinc bromide, 0.5M in THF
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Tetrahydrofuran, 2-Phenylethylzinc bromide