Läs mer
2-(tert-butyl)-4,6-dimetylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15793757 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15793757
Brand: Thermo Scientific Acros 462570100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1879-09-0
Molekylformel C12H18O
Molekylvikt (g/mol) 178.28
MDL-nummer MFCD00002234
InChI-nyckel OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
PubChem CID 15884
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Smältpunkt 22.0°C to 23.0°C
Kokpunkt 249.0°C
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Formel vikt 178.27
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.