Läs mer
2-(tert-butylsulfonyl)-3-etoxiakrylnitril, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 217.29 |
| Procent renhet | 97% |