Läs mer
Ratiolab™ 200 mL multifunktionsbägare med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Praktisk för ett brett spektrum av applikationer
- Idealisk för den kliniska rutinen
- Med rött skruvlock
- Steriliserad
- Förutsatt 150/pk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 150/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Produkttyp | Multifunktionsbägare |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Provtagning, transport, lagring |
| Visa mer |