Läs mer
Eppendorf™ 2000 μL steril polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003340 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Förpackning:
10 påsar x 8 tallrikar
5 påsar x 4 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
Produktkod. 10227512
Brand: Eppendorf™ 0030502345
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PCR-plattor, fria från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Dessa plattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Blått
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila